Learn More
Lead(II) nitrate, Puriss., ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15621060 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15621060 1 kg 1kg
15631060 500 g 500g
15641060 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 115201KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-74-8
Formula molecolare N2O6Pb
Molecular Weight (g/mol) 331.20
Numero MDL MFCD00011153
InChI Key RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Nitrate
Quantità 1 kg
Formula lineare Pb(NO3)2
Numero UN 1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
IUPAC Name lead(2+);dinitrate
Peso formulazione 331.21g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss.