Learn More
Lead(II) Nitrate, TRC
Codice prodotto. 30482651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30482651 25 g 25g
30479251 10 g 10g
30483469 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482651 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17880025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-74-8
Formula molecolare 2 N O3 . Pb
Molecular Weight (g/mol) 331.21
Sinonimo Lead(II) Nitrate
IUPAC Name lead(2+);dinitrate
SMILES [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead nitrate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Peso formulazione 331.9523