Specifica
| Punti di ebollizione | 1470.0°C |
| Materiale o nome chimico | Lead(II) oxide |
| Punto di fusione | 886.0°C |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Fine Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.6% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | PbO |
| Fieser | 01,536; 02,233 |
| Indice di Merck | 15, 5468 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(II) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.