Learn More
Lead(II) oxide, 99.9+%, (trace metal basis), <10 microns, powder
Codice prodotto. 10551364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551364 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10542084 100 g Glass bottle 100g
10063570 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315850025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Specifica
Punti di ebollizione 1470.0°C
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886.0°C
Nota nome <10 micron, 99.9+%
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Formula lineare PbO
Fieser 01,536; 02,233
Indice di Merck 15, 5468
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70.2mg/l (20°C)
IUPAC Name plumbanone
Peso formulazione 223.19
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce