Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1,470°C |
| Materiale o nome chimico | Lead(II) oxide |
| Punto di fusione | 886°C (literature) |
| Nota nome | ACS Reagent, ≥99.0% |
| CAS max % | 100.0000% |
| Quantità | 250 g |
| Note percentuale saggio | complexometric |
| Formula lineare | PbO |
| Numero UN | UN2291 |
| IUPAC Name | plumbanone |
| Vedi altri risultati |