Learn More
Lead(II) oxide, meets analytical spec. of DAC, BPC, 99 to 100.5% (complexometric), yellow, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15661060 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15661060 25 kg Fiberboard Box 25kg
15651060 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15661060 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1152625KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC Name oxolead
SMILES O=[Pb]
Specifica
Punti di ebollizione 1,470°C
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
Punto di fusione 886°C (literature)
Nota nome Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
Colore Yellow
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 100.5%
Formula lineare PbO
Numero UN UN2291
Peso formulazione 223.2
Percent Purity 99 to 100.5% (complexometric)
Imballaggio Fiberboard Box
Pressione del vapore 10mmHg (0°C)
Densità 9.66 g/cm3