Learn More
Lead(Ii) Oxide, puriss. p.a., ≥99.0% (KT), Solstice
Codice prodotto. 15631450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15631450 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15651450 50 g Flacone in polietilene 50g
15641450 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15631450 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    199.42€ / 1kg
    Risparmia 17.58€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a.,≥99.0% (KT), yellow
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Formula molecolare OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
Numero MDL MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Specifica
Punti di ebollizione 1470°C
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Oxide
Punto di fusione 890°C
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 10mmHg (0°C)
Densità 9.66g/cu.cm
Formula lineare PbO
Numero UN UN2291
IUPAC Name plumbanone
Peso formulazione 223.2g/mol
Percent Purity ≥99.0% (KT)
Grado puriss. p.a.