Learn More
Lead(II) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30479154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479154 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL32002510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Quantità 10 g
Formula molecolare PbO
Sinonimo Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
InChI Formula InChI=1S/O.Pb
SMILES O=[Pb]
IUPAC Name oxolead
Molecular Weight (g/mol) 223
Peso formulazione 223.9716