Learn More
Lead(II) perchlorate trihydrate, ACS, 97.0-102.0%
Codice prodotto. 11341748
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11341748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011640.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Titrant in complexometric titrations | CAS: 13453-62-8 | Cl2H6O11Pb | 460.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13453-62-8
Formula molecolare Cl2H6O11Pb
Molecular Weight (g/mol) 460.10
Numero MDL MFCD00149817
InChI Key KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC Name lead(2+);diperchlorate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula lineare Pb(ClO4)2·3H2O
Numero UN UN1470
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 460.15 (406.10 Anhydrous)
Percent Purity ≤97%
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.60 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead (II) perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P283-Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
  • P306+P360-IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .