Learn More
Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11343377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343377 10 g 10g
11353377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 017553.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4146-73-0 | Molecular Formula: C4F6O4Pb | Molecular Weight: 433.23 g/mol
It is employed in pyrolytic deposition of fluoride glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4146-73-0
Formula molecolare C4F6O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 433.23
Numero MDL MFCD00061594
InChI Key XVULNTYAIWEMSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead trifluoroacetate, lead ii 2,2,2-trifluoroacetate, acmc-1asut, bis trifluoroacetoxy lead ii
PubChem CID 71311182
IUPAC Name lead(2+);2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Punto di fusione 147°C to 153°C
Colore White
Odore Odorless
Formula lineare Pb(CF3COO)2·0.5H2O
Quantità 10 g
Numero UN UN2291
Informazioni di solubilità Soluble in water,trifluoroacetic acid,tetrahydrofuran,acetone.
Peso formulazione 442.23(433.22 Anhydrous)
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..