Learn More
Lead in Isooctane standard solution, Specpure™, 1480μg/g(4.0g/gal)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead in Isooctane standard solution |
| Nota nome | 1480μg/g(4.0g/gal) |
| CAS | 540-84-1 |
| Odore | Nearly odorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C8H18 |
| Numero MDL | MFCD01094200 |
| Numero UN | UN1262 |
| InChI Key | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 1480µg/g (4.0g/gal)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contain: Proprietary organo-lead compound, as Pb