Learn More
Lead in Isooctane standard solution, Specpure™, 3.70μg/g(0.010g/gal)
Codice prodotto. 15466905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466905 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045333.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead in Isooctane standard solution
Nota nome 3.70μg/g(0.010g/gal)
CAS 540-84-1
Odore Nearly odorless
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C8H18
Numero MDL MFCD01094200
Numero UN UN1262
Colore Incolore
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
Molecular Weight (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
Quantità 100 g
ChEBI CHEBI:62805
Grado Specpure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 3.70µg/g (0.010g/gal)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isooctane