Learn More
Lead Isotopic Standard: Pb @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Natural abundance), VHG™
Codice prodotto. 30003010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003010 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003010 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLISPB150
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lead Isotopic Standard: Pb @ 100 μg/mL in 2% HNO3 (Natural abundance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Lead
CAS 7439-92-1
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Lead
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Pb
Sinonimo Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI Formula InChI=1S/Pb
SMILES [Pb]
IUPAC Name lead
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 207.2
Quantità 50 mL
Peso formulazione 207.9766 g/mol