Learn More
Lead(IV) acetate, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10644872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644872 100 g Glass bottle 100g
10448930 500 g Glass bottle 500g
11934901 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10644872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180621000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 546-67-8 , 64-19-7
Formula molecolare C8H12O8Pb
Molecular Weight (g/mol) 443.36
InChI Key NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC Name acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifications
Materiale o nome chimico Lead(IV) acetate
Punto di fusione 175.0°C to 180.0°C
Colore Orange-Pink to White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodometry)
Formula lineare (CH3CO2)4Pb
Fieser 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193
Indice di Merck 15,5478
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane
Peso formulazione 443.36
Percent Purity 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(IV) acetate, stabilized
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement