Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Codice prodotto. 15621670 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15621670 500 g Flacone in polietilene 500g
15611670 25 g Flacone in polietilene 25g
15601670 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621670 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 185191500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 546-67-8
Formula molecolare C8H16O8Pb
Molecular Weight (g/mol) 447.408
Numero MDL MFCD00008693
InChI Key NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC Name acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(Iv) Acetate
Punto di fusione 190°C
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare Pb(CH3CO2)4
Numero UN UN1616
Beilstein 3595640
Peso formulazione 443.38g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 2.230g/cu.cm