Learn More
Lead(IV) Acetate, Stabilized, TRC
Codice prodotto. 30471683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471683 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17881010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Formula molecolare C8 H12 O8 Pb
Quantità 10 g
Sinonimo Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
InChI Formula InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
SMILES CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC Name triacetyloxyplumbyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 443.38
Peso formulazione 444.0299