Learn More
Lead(IV) oxide, ACS, 97.0% min
Descrizione
It finds applications as an electrode in lead acid batteries, as anode in electroplating copper and zinc in sulfate solution, production of glyoxylic acid, manufacturing of pigments and dyes, high voltage lightening arrestors, and as an analytical lab reagent. Lead dioxide is a potent oxidizing agent which is employed in the manufacture of matches, pyrotechnics and other chemicals. It can be used in the curing of sulfide-based polymers. It oxidizes Mn(II) into Mn(VII), and Cr(III) into Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead(IV) oxide |
| Punto di fusione | 290°C (decomposition) |
| Colore | Brown to Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97.0% min. |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid. |
| IUPAC Name | plumbanedione |
| Peso formulazione | 239.19 |
| Grado | ACS |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Lead(IV) oxide
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .