Learn More
Lead Nitrate, 0.1M, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11414799 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11414799 1000 mL Tamper evident 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11414799 Fornitore Reagecon N. del fornitore 3003100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.2.2) and prepared in an ISO 9001 facility. Lead Nitrate, 0.1M, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use volumetric solution with 33g/L Pb(NO3)2 in water for use as a laboratory reagent and oxidizing agent.
Lead nitrate is a water-soluble lead(II) salt. It is a toxic compound that functions as an oxidizing agent and is used in making other lead compounds. It disassociates into its constituent ions, Pb2+ (aq) and NO3−.  This solution is prepared by dissolving 33g of lead nitrate into water and diluting to 1L.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.2.2) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) nitrate
CAS 10099-74-8, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 mL
Odore Odorless
Imballaggio Tamper evident
Formula molecolare N2O6Pb
Numero MDL MFCD00011153
Sinonimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name lead(2+);dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Peso formulazione 331.21g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33g lead nitrate per 1L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.1M LEAD NITRATE
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH201-Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.