Learn More
Lead, plasma standard solution, Specpure™ Pb 1000μg/mL
Codice prodotto. 11450360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450360 500 mL 500mL
11381419 50 mL 50mL
11391419 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450360 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013853.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Lead, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Tipo Analytical Standard
Quantità 500 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Lead: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead, plasma standard solution, Specpure, Pb 1000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P402-Conservare in luogo asciutto.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid