Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anello di piombo
Codice prodotto. 11387174
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
102 mm
114 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
56 mm
71 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 1000 to 4000mL Flasks
Per beute da 500 a 2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11387174 102 mm 56 mm Per beute da 500 a 2000 ml Pezzo
10344281 114 mm 71 mm For 1000 to 4000mL Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387174 Fornitore Bel-Art™ Scienceware™ N. del fornitore F183070015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45€
    38.44€ / pezzi 1
    Risparmia 13.01€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Per proteggere e stabilizzare la vetreria costosa con gli anelli di piombo rivestiti in vinile Vikem™. Gli anelli di piombo Bel Art™ sono resistenti alle sostanze chimiche.
  • Closed lead rings coated with chemical resistant Vikem™
  • Ideal for stabilising Erlenmeyer, volumetric and straight necked flasks
Specifica
Materiale Piombo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per beute da 500 a 2000 ml
Quantità 1 ciascuno
Diametro (sistema metrico) esterno 102 mm
Product Type Anello di piombo
Diametro (sistema metrico) interno 56 mm