Learn More
Lead shot, 3mm (0.1in), 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15441017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441017 50 g 50g
15451017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15441017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012511.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray shots
Quantità 50 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Shot
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead shot
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.