missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead Standard: Pb @ 0.010 g/gal in Isooctane

Codice prodotto. 30318605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30318605 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30318605 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPBISO0.010100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Lead
CAS 7439-92-1
Nomi componenti o analita Lead
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Pb
Concentrazione 0.01 g/gal
Sinonimo Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI Formula InChI=1 S/Pb
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Pb]
Elemento Pb
IUPAC Name lead
Solvent or Matrix Isooctane
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 207.2
Quantità 100 mL
Peso formulazione 207.9766
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.