missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead, Technical, SLR, Metal Shot, about 2mm, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7073258
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
Colore Gray
Punto di fusione 327.4°C
Punti di ebollizione 1740°C
Quantità 500 g
Peso formulazione 207.19g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'