Learn More
Lead Tetraacetate, purum p.a., ≥95% (dried material), Honeywell Burdick & Jackson™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead Tetraacetate |
| Punto di fusione | 180° to 190° |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Pb(CH3COO)4 |
| Numero UN | UN2923 |
| Beilstein | 3595640 |
| Peso formulazione | 443.38g/mol |
| Percent Purity | ≥95% (dried material) |
| Grado | purum p.a. |
| Vedi altri risultati |