Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporti per matracci/becher con pesi
Codice prodotto. 12633056
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6 mm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12633056 6 mm Pezzo
11376374 8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12633056 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F183090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    141.04€ / pezzi 1
    Risparmia 32.96€
    18% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 14-01-2027
Il supporto con peso si aggrappa saldamente a becher o fiasche con quattro denti svasati in acciaio inox.
  • Peso dell'anello di piombo rivestito in vinile fissato sotto il supporto
  • Mantiene il contenitore immerso nell'acqua
  • Fornisce un baricentro basso
  • Consente all'acqua di circolare sotto il becher o la fiasca
  • Può essere utilizzato per bollire liquidi fino a 135°C (275°F) per 1 ora
Specifications
Colore Rosso
Materiale Piombo
Da utilizzare con (applicazione) Becher e fiasche da 100 ml
Quantità 1 ciascuno
Size 6 mm
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 135 °C
Diametro (sistema metrico) esterno 6 cm
Peso (sistema metrico) 208 gm
Product Type Becher, robusto