Learn More
Lead zirconium titanium oxide sputtering target, 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484835
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15484835
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041068.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Magnetron sputtering source
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead zirconium titanium oxide sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 12626-81-2
Colore White
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare O5PbTiZr
Numero MDL MFCD00212270
Sinonimo lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
InChI Key HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
IUPAC Name lead(2+);oxygen(2-);titanium(4+);zirconium(4+)
Molecular Weight (g/mol) 426.286
PubChem CID 159452
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead zirconium titanium oxide sputtering target
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .