Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE a tenuta ermetica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Capacità | 32 once, 946 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 946 ml |
| Colore | Incolore |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 38-430 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Rivestimento interno chiusura | Unlined |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | 38-430 mm |
| Show More |