Learn More
Lecithin, Extra Pure, SLR, Egg about 72%, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11422834 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11422834 25 g Plastic powder jar 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11422834 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/1814/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 8002-43-5
Punto di fusione 236.1°C
Colore Yellow
pH 6.6
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C42H80NO8P
Numero MDL 131449
Quantità 25 g
Sinonimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
InChI Key JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
IUPAC Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Peso formulazione 677.92g/mol
Forma fisica Solid