Learn More
Lecithin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492306
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492306 500 mg -
16468876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492306 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2235
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Lecithin
CAS 8002-43-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C42H80NO8P
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 758.06
Peso formulazione 758.06
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only