Learn More
Lecithin (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30481178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481178 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL3200501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lecithin
CAS 8002-43-5
Quantità 1 g
Sinonimo 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75