Learn More
Lecithin (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 3F-UB, AF 1, AF 1 (lecithin), Acti-Flow 68SB, Adlec, Airlink, Alcolec BS, Alcolec F 100, Alcolec PC 50, Alcolec PC 75 |