Learn More
Motic™ Spare Bulb for Microscope
Codice prodotto. 15398292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15398292 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15398292 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101002600161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement Bulb: LED, 20mA, 3.5V, 70mW
  • Replacement bulb for microscope
  • LED
  • 20mA
  • 3.5V
  • 70mW
Order Info
dimProductType
Specifica
Tipo Replacement bulb
Quantità 1 Ea.
Tensione 3.5 V