Learn More
Motic™ LED Ring Light
Codice prodotto. 11808753
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SMZ Series Miroscopes without incident light
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11808753 SMZ Series Miroscopes without incident light Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11808753 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101002402721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    175.85€ / pezzi 1
    Risparmia 27.15€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Screws on to SMZ series stereo microscopes. Motic™ LED Ring Light is compatible only with SMZ models supplied without incident light
  • 60T
  • Dimmable and segmentable
  • For use only with SMZ Stereo Microscope without incident light
Specifica
Tipo LED Ring Illumination 60T
Descrizione dimmable, segmentable
Da utilizzare con (apparecchiatura) SMZ Series Miroscopes without incident light
Quantità 1 Ea.