Learn More
LEDGIN6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470377
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16470377 50 mg 50mg
16446737 5 mg 5mg
16414028 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16470377 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10522
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
Specifica
Materiale o nome chimico LEDGIN6
CAS 957890-42-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20ClNO2
Quantità 50 mg
Sinonimo CX05168 CX04328
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.61 mM)
SMILES ClC1=CC=C(N=C(C)C(C(CCC)C(O)=O)=C2C3=CC=CC=C3)C2=C1
Molecular Weight (g/mol) 353.84
Peso formulazione 353.84
Percent Purity 98.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only