Learn More
Ledipasvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496668 10 mg 10mg
16479227 5 mg 5mg
16412757 50 mg -
16446826 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16496668 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15602
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Ledipasvir (GS-5885) is an inhibitor of the hepatitis C virus NS5A, with EC50s of 34 pM and 4 pM against genotype 1a and 1b replicon, respectively. Ledipasvir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.62 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Ledipasvir
CAS 1256388-51-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H54F2N8O6
Quantità 10 mg
Sinonimo GS-5885
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (56.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@H](C(N([C@H](C1=NC=C(C2=CC(C(F)(F)C3=C4C=CC(C5=CC=C6N=C([C@H]7N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)[C@]8([H])CC[C@@]7([H])C8)NC6=C5)=C3)=C4C=C2)N1)C9)CC%109CC%10)=O)C(C)C
Molecular Weight (g/mol) 889.0
Peso formulazione 889.0
Percent Purity 95.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only