Learn More
Leflunomide, MedChemExpress
Descrizione
Leflunomide is a pyrimidine synthesis inhibitor, inhibiting dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), and acts as a disease-modifying antirheumatic drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Leflunomide |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 75706-12-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H9F3N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | HWA486 RS-34821 SU101 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (185.04 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only