Learn More
Leflunomide
Codice prodotto. 15457129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457129 500 mg 500mg
15447129 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457129 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65917.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75706-12-6 | C12H9F3N2O2 | 270.211 g/mol
An immunosuppressive agent. Inhibits T and B cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • An immunosuppressive agent
  • Inhibits T and B cell proliferation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75706-12-6
Formula molecolare C12H9F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 270.211
Numero MDL MFCD00867593
InChI Key VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
PubChem CID 3899
ChEBI CHEBI:6402
IUPAC Name 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Leflunomide
Colore White
Quantità 500 mg
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,5432
Peso formulazione 270.21
Forma fisica Crystalline Solid