Learn More
Leflunomide, TRC
Codice prodotto. 30482652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL322750100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Leflunomide
CAS 75706-12-6
Formula molecolare C12 H9 F3 N2 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI Formula InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC Name 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 270.21
Peso formulazione 270.0616