Learn More
Leflunomide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Leflunomide |
| CAS | 75706-12-6 |
| Formula molecolare | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.21 |
| Peso formulazione | 270.0616 |