Descrizione
- For use on left
- Includes silicone plug
- For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Specifica
Spezifikation
| Descrizione | Foro di accesso con tappo in silicone - 50 mm, a sinistra |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series BD |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Access Port |
| Da utilizzare con (applicazione) | Left |
| Include | Silicone Plug |
| Diameter (Metric) Inside | 50mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?