Learn More
KD Scientific Pompa a Siringa Legato™ 185 Picolitri
Codice prodotto. 15174144
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.54 to 39 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15174144 0.54 to 39 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15174144 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788180SGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00€
    2886.10€ / pezzi 1
    Risparmia 203.90€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Infusione/prelievo a siringa singola ottimizzata per un flusso ridotto con opzioni di programma per 2 programmi. 50 passi ciascuno. Accetta siringhe da 0,5 μL a 60 mL. Velocità di flusso definibili dall'utente con valori di volume o tempo selezionabili.
  • Tiene una siringa da 0,5 µL a 60 mL
  • Touch screen a colori ad alta risoluzione
  • Facilità d'uso impareggiabile
  • Funzione di 'blocco' del touch pad
  • Luce LED sul pannello frontale
  • Telaio completamente in metallo
  • Tavolo per siringhe incorporato
  • Fino a 30 lb di forza lineare
  • Tecniche avanzate di microstepping
  • I/O e interfaccia TTL
  • Modalità di funzionamento continua
  • Diga di fuoriuscita
  • Programmabile
Specifica
Modello LegatoTM 185
Tensione 110/220 V
Portata 0.54 to 39 mL/min.
Certificazione/Conformità CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Linear Force (Metric) 13.6 kg (30 ls) @ 100% Force Selection
Peso (sistema metrico) 2.66 kg
Dimensioni esterne (L x P x A) 22.6 x 19.05 x 15 cm
Applicazioni 0.54 pL/min. to 39 mL/min. (flow rate)
Tipo di display Touchscreen
Flow Rate Accuracy ±0.35%
Numero di canali 1
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 4°C
Requisiti di stoccaggio -10°C to +70°C