Learn More
KD Scientific Pompa Per Infusione/prelievo Legato™ 210 a Doppia Siringa, Touchscreen
Codice prodotto. 17811694
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
17811694 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17811694 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4435.00€
    4146.19€ / pezzi 1
    Risparmia 288.81€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Accoglie due siringhe. Legato 210™ supporta solo infusione, solo prelievo, infusione/prelievo, prelievo/infusione e modalità continua. Portate definibili dall'utente con valori di volume target o di tempo selezionabili per controllare il volume totale di infusione.
  • Accoglie una o due siringhe da 0,5 µL a 140 mL
  • Touch screen a colori ad alta risoluzione
  • Orologio in tempo reale
  • Facilità d'uso impareggiabile
  • Funzione di 'blocco' del touch pad
  • Luce LED sul pannello frontale
  • Telaio completamente in metallo
  • Tavolo siringhe incorporato
  • Fino a 75 lb di forza lineare
  • Tecniche avanzate di microstepping
  • I/O e interfaccia TTL
  • Modalità di funzionamento continua
  • Diga di scarico
  • Programmabile (modelli 210P e 210AC)
Specifications
Tensione 110/220 V
Portata 3.06 pL/min. to 215.8 mL/min.
Peso (sistema metrico) 4.9 kg
Dimensioni esterne (L x P x A) 16.51 x 25.4 x 27.94 cm
Tipo di display Touchscreen
Flow Rate Accuracy ±0.35%
Numero di canali 2