Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps
Codice prodotto. 11995576
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
2
4
Include:
Infuse only
Infuse/Withdraw
Infuse/Withdraw, Programmable
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Include Dimensione della confezione
11995576 2 Infuse/Withdraw, Programmable Pezzo
11905586 4 Infuse/Withdraw Pezzo
11915586 4 Infuse/Withdraw, Programmable Pezzo
11975576 2 Infuse only Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11995576 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 788212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4695.00€
    4392.72€ / pezzi 1
    Risparmia 302.28€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
User-definable flowrates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
  • 6400 microsteps per one revolution of lead screws
  • High resolution color touchscreen
  • Real-time clock
  • Unparalleled ease of use
  • Touch pad “lock” feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chasis
  • Built-in syringe table
  • Up to 75 lb. linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built-in RS-485 interface
  • USB port
  • I/O and TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Certifications
CE marked, UL listed, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Specifica
Modello Legato 210P, Programmable
Tensione 100/240 V
Portata 5 to 220.97 mL/min.
Capacità (sistema metrico) 0.5 μL to 140 mL
Certificazione/Conformità CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Connettori RS232 - 9 pin D-sub connector, RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O and TTL - 15 pin D-sub connector
Unità di controllo Microprocessor with 0.062 microstepping
Include Infuse/Withdraw, Programmable
Linear Force (Metric) 34 kg
Forza lineare (sistema imperiale) 75 lb.
Materiale Steel
Riproducibilità ±0.05%
Peso (sistema imperiale) 10.45 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Dimensioni esterne (L x P x A) 3.5 x 10 x 11 in. (8.89 x 25.4 x 27.94 cm)
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tipo di display TFT
Flow Rate Accuracy ±0.35%
Numero di canali 2
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 11 in.
Overall Height (Metric) 28 cm
Overall Length (English) 3.5 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 9 cm
Overall Width (English) 10 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 4°C
Product Type Syringe Pump
Requisiti di stoccaggio -10°C to +70°C