Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Legionella Species latex Reagent
Codice prodotto. 17333201 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17333201 2.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17333201 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M45D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Microgen Bioproducts Legionella Species latex reagent
  • Individual L.pneumophila serogroups 1, 2-15, and non L.pneumophila species latex and positive control available separately.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO13485 ISO9001
Content And Storage 2°C to 8°C
Marchio CE Yes
Clia Complexity Non-waived
Analiti rilevabili Legionella species Antibodies
Formato 1 Bottle (2.5 mL)
Tipo di campione Bacterial Colonies
Sensibilità 1
Tipo Reagent
Da utilizzare con (applicazione) The Confirmatory Identification of Legionella Pneumophila and Other Commonly Isolated Legionellasp Ecies Grown on Selective Medi
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.85% Isotonic Saline, Disposable Agglutination Slides, Disposable Mixing Sticks, Bacteriological Loops, Legionella Selective Medium, Glass Tubes for Boiling
Include 2.5 mL
Materiale Polyethylene Dropper Bottle
N. di reazioni 1/Test
Organism Group Monera
Tipo di imballaggio Bottle in polygrip bag
Quantità 2.5 mL
Tipo di reagente M45d Legionella Test Reagent Species 2.5 mL
Specie Legionella pneumophila
Specificità 1
Target Organism Class Bacteria
Durata del test 7 minutes