Learn More
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Codice prodotto. 11566271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11566271 500 mL 500mL
11576271 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11566271 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30525.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for culture without CO2 equilibration.
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Leibovitz L-15 Media, manufactured using ISO 9001-certified processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type L-15 Leibovitz media with L-glutamine
Sterilità Sterile-filtered
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione With 2.05mM L-Glutamine, 500mL