Learn More
Lemborexant, MedChemExpress
Descrizione
Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lemborexant |
| CAS | 1369764-02-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H20F2N4O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | E-2006 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1[C@@](C2=CC=CC(F)=C2)(COC3=CN=C(C)N=C3C)C1)NC4=NC=C(F)C=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 410.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only