Learn More
R&D Systems™ Lenalidomide
Codice prodotto. 30000855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000855 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6305/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; induces ubiquitination and degradation of CK1α by E3 ubiquitin ligase
Thalidomide analog. Immune modulatory drug and cereblon binding compound. Induces ubiquitination and degradation of casein kinase (CK) 1α by the E3 ubiquitin ligase CRL4CRBN. Also TNF-α inhibitor and angiogenesis inhibitor. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 191732-72-6
Quantità 100 mg
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C13H13N3O3
Peso formulazione 259.26
Forma fisica Solid
Purezza >98%
Peso molecolare 259.265