Learn More
R&D Systems™ Lenalidomide 4'-PEG2-azide
Codice prodotto. 18758466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18758466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18758466 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7514/25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon ligand with PEG linker and terminal azide for onward chemistry
Lenalidomide 4'-PEG2-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG2 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-1,3-dihydro-1-oxo-2 H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
CAS 2399455-48-0
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Degrader Building Blocks
Formula molecolare C19H24N6O5
Purezza 0.95