Learn More
Thermo Scientific™ Lenalidomide, 98%
Codice prodotto. 16544344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16544344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16544344 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 461590010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259.27 g/mol
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C13H13N3O3
Quantità 1 g
InChI Key GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
IUPAC Name 3-(4-amino-1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 259.27
Peso formulazione 259.3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lenalidomide, 98%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide