Learn More
Lenalidomide, TRC
Codice prodotto. 18091410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18091410 500 mg 500mg
18041520 100 mg 100mg
17989939 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18091410 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL328000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 191732-72-6
Formula molecolare C13 H13 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 259.26
Sinonimo 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
IUPAC Name 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lenalidomide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Peso formulazione 259.0957
Percent Purity >95%